Få mere at vide
Proteintech™ Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgM ELISA Kit
Artikelnummer. 16861656 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Artikelnummer. Mængde
16861656 1 x 96-brønds plade
1 options
Artikelnummer. 16861656 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE3000496T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Måler kvalitativt humant IgM for 2019-nCoV S-RBD i serum og plasma
  • Indirekte ELISA sæt
Behandle:
  • S-RBD-protein (HEK293-celleekspression) er præcoatet på mikropladebrønd
  • Prøver tilføjet til brønd
  • Efter inkubation vaskes brøndene, og peberrodsperoxidase-konjugeret anti-humant IgM tilsættes til hver brønd
    • Producerer komplekst rekombinant protein-humant anti-S-RBD IgM-antistof-HRP-konjugeret andet antistof
  • Efter inkubation vaskes brøndene efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NC_045512
Analyseområde 1,56 til 100 ng/ml
Certificeringer/compliance ISO 13485
Oversigt Test: 1 x 96 brønds plade
Assay Indirekte
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Immunoassay Kit Grade Mix og match panel
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Mængde 1 x 96-brønds plade
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
UniProt ID P0DTC2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine