Få mere at vide
Proteintech™ Anti-SARS-CoV-2 N Protein Human IgM ELISA Kit
Artikelnummer. 16841656 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Immunoassay-kitformat:
Belagt ELISA Kit
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Immunoassay-kitformat Pakningsstørrelse
16841656 Belagt ELISA Kit 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16841656 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE3000296T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Måler kvalitativt Anti-SARS-CoV-2-protein humant IgM for 2019-nCoV N-protein i serum og plasma
  • Indirekte ELISA sæt
Behandle:
  • Nukleocapsid-rekombinant protein er præ-coatet på mikropladebrønd
  • Prøver tilføjet til brønd
  • Efter inkubation vaskes brøndene, og peberrodsperoxidase-konjugeret anti-humant IgM tilsættes til hver brønd
    • Producerer komplekst rekombinant protein-humant anti-N-protein IgM-antistof-HRP-konjugeret andet antistof
  • Efter inkubation vaskes brøndene efterfulgt af tetramethylbenzidin (TMB) reagens
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling og farveintensitet
    • Proportional med mængden af bundet protein, målbar ved 450 nm med korrektionsbølgelængde indstillet til 630 nm
Tekniske data
Adgangsnummer NC_045512
Certificeringer/compliance ISO 13485
Oversigt Test: 1 x 96 brønds plade
Assay Indirekte
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Immunoassay Kit Grade Mix og match panel
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
UniProt ID P0DTC9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Anti-SARS-CoV-2 N protein Human IgM ELIS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine