Få mere at vide
anti-Rat IgG2a, lambda, Clone: B39-4, BD
Beskrivelse
Host Species: Rat
Clone: B39-4
Isotype: IgG2a, lambda
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Trinitrophenyl-Keyhole Limpet Hemocyanin
Isotype Control
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Rat IgG2a, lambda |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | B39-4 |
| Koncentration | 0.2mg/mL |
| Konjugeret | Brilliant Violet 711 |
| Værtsarter | Rat |
| Oprensningsmetode | Affinity Purified |
| Mængde | 50 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Vis mere |