Få mere at vide
BD anti-Rat Ig, k Light Chain Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: MRK-1
Artikelnummer. 15839158
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
15839158 5 mL
1 options
Artikelnummer. 15839158 Leverandør BD Leverandørnr. 558002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celleadskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C. Beskyt mod længere tids eksponering for lys. Må ikke fryses.
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Celleadskillelse