Få mere at vide
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
- Host Species: Donkey
- Isotype: IgG
- Species Reactivity: Rb
- Immunogen: Rabbit IgG
- Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgG |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Værtsarter | Donkey |
| Oprensningsmetode | Affinity Purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Isotype | IgG |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rabbit Ig, HRP-linked Whole Ab, Donkey, 100 ul
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one