Få mere at vide
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Product Code. 10794347 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
0.1 mL
1 mL
Unit Size:
1ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10794347 1 mL 1ml
10379664 0.1 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10794347 Supplier Life Science products Cytiva Supplier No. NA9341ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 DKK
    4106.00 DKK / 1ml
    Spare 269.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Donkey
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Product Identifier
  • Rabbit Ig, HRP-linked Whole Ab, Donkey, 1 ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
  • UNKNOWN ACUTE-4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.