Få mere at vide
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 10379664 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10379664 0.1 mL Hver
10794347 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10379664 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. NA934100UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Donkey
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rabbit Ig, HRP-linked Whole Ab, Donkey, 100 ul
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one