missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

anti-RAB17 Matched Antibody Pair, Abnova

Artikelnummer. 16193624
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16193624 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16193624 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00064284AP21.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7315.00 DKK
    7029.73 DKK / 1 sæt
    Spare 285.27 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-RAB17 (100μg); Mouse polyclonal anti-RAB17 (40μL); Sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

ELISA

Tekniske data

Antigen RAB17
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human RAB17.
Gene RAB17
Gene Alias FLJ12538
Gensymboler RAB17
Værtsarter Mouse, Rabbit
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 64284
Inkluderer Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-RAB17 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse polyclonal anti-RAB17 (40 ul) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Serum
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.