Få mere at vide
anti-Mouse IgG peroxidase-linked whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 10094724 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10094724 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10094724 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. NXA9311ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 DKK
    2597.00 DKK / 1ml
    Spare 183.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Sheep
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mouse IgG, HRP-linked Whole Ab, sheep, 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-3% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.