Få mere at vide
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. p-4444574 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10360365 0.1 mL 100µL
10196124 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10360365 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. NA931100UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Sheep
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain:
Produkttitel