Få mere at vide
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody hosted in sheep.
Brand:  Life Science products Cytiva NA9310-1ML
Produktkode 10106134
  • 5870.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG F(Ab')2
HRP
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep
1 mL
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Mouse IgG, HRP-linked F(ab') 2 Fragment, 1 ml
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol