Få mere at vide
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmer negativ kontrol #1
Artikelnummer. 10722887
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722887 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10722887 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anti-miR™ miRNA-hæmmer negativ kontrol #1
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere er kemisk modificerede, enkeltstrengede nukleinsyrer designet til specifikt at binde til og hæmme endogene mikroRNA (miRNA)-molekyler. Disse brugsklare inhibitorer kan indføres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der anvendes til siRNA'er. Anti-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Anti-miR molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion.
Tilbehørsprodukter:
Også tilgængelige er Anti-miR™ miRNA-hæmmere (SKU #AM17000 og #AM17001). For at vælge din miRNA-sekvens og rækkefølge, besøg venligst GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 og FAM™ farvestof-mærket Anti-miR™ Negative kontroller (SKU #AM171011 og #AM17012) er også tilgængelige til overvågning af transfektionseffektivitet i transfektionseksperimenter ved hjælp af Anti-miR miRNA-hæmmere. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR™ miRNA-prækursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C.
Format Rør
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type miRNA-hæmmer
Arter ADN, Mus, Rotte
Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttype miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol