Få mere at vide
Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. p-7075634
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10299484
Brand: Ambion™ AM17000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anti-miR™ miRNA-hæmmer
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
Oversigt Anti-miR™ miRNA-hæmmer, 5nmol, fast, pulver, opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
Endelig produkttype Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Emballagetype 1 hver
Produktlinje Ambion , Anti-miR
Produkttype Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol
Prøvestørrelse 5nmol
Form Pulver