Få mere at vide
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 10680026
Skift visning
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10680026 20 nmol Hver
10299484 5 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10680026 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM17001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Anti-miR™ miRNA-hæmmer
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler, der er designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Skik Anti-miR™ miRNA-hæmmer, 20nmol, pulver, små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler, designet til specifikt at binde til og inhibere endogent miRNA, molekyler og muliggøre funktionel miRNA-analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet
Produkttype Skik Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Mængde 20 nmol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.