Få mere at vide
Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Artikelnummer. 10299484
Skift visning
Mængde:
20 nmol
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10299484 5 nmol Hver
10680026 20 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299484 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. AM17000
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Anti-miR™ miRNA-hæmmer
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
miRNA-hæmmere er små, kemisk modificerede enkeltstrengede RNA-molekyler designet til specifikt at binde til og hæmme endogene miRNA-molekyler og muliggøre miRNA-funktionel analyse ved nedregulering af miRNA-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
Oversigt Anti-miR™ miRNA-hæmmer, 5nmol, fast, pulver, opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted
Endelig produkttype Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Emballagetype 1 hver
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttype Anti-miR™ miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol
Prøvestørrelse 5nmol
Form Pulver