Få mere at vide
Invitrogen™ Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA inhibitor positiv kontrol
Artikelnummer. 10554065
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10554065 5 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10554065 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4392431
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA inhibitor positiv kontrol
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere er kemisk modificerede, enkeltstrengede nukleinsyrer designet til specifikt at binde til og hæmme endogene mikroRNA (miRNA)-molekyler. Disse brugsklare inhibitorer kan indføres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der anvendes til siRNA'er. Anti-miR™ let-7c miRNA Inhibitor Positive Control giver en bekvem, valideret positiv kontrol til eksperimenter med Anti-miR miRNA-hæmmere. Endogen let-7 miRNA regulerer negativt HMGA2, et allestedsnærværende udtrykt, ikke-histon kromatinprotein, der modulerer genekspression gennem ændringer i kromatinarkitektur. Når det transficeres til menneske- og museceller, Anti-miR hsa-let-7c miRNA-hæmmer blokerer endogent let-7c miRNA, hvilket resulterer i øgede niveauer af HMGA2-mRNA.
Tilbehørsprodukter:
Også tilgængelige er Anti-miR™ miRNA-hæmmere (SKU #AM17000 og #AM17001). For at vælge din miRNA-sekvens og rækkefølge, besøg venligst GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 (SKU #AM17010) er en tilfældig sekvens, der er blevet valideret til ikke at producere nogen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. Cy ™3 og FAM™ farvestof-mærket Anti-miR Negative kontroller (henholdsvis SKU #AM17011 og #AM17012) er også tilgængelige. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR™ miRNA-prækursorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C.
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type miRNA-hæmmer
Til brug med (applikation) miRNA & ikke-kodende RNA-analyse
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion, Anti-miR
Produkttype miRNA-hæmmer
Mængde 5 nmol