Få mere at vide
BD anti-Ly-6G og Ly-6C (Gr-1) magnetiske partikler - DM IMag-DM, klon: RB6-8C5
Artikelnummer. 15819218
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
15819218 10 mL
1 options
Artikelnummer. 15819218 Leverandør BD Leverandørnr. 558111
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celleadskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C.
Mængde 10 mL
Til brug med (applikation) Celleadskillelse