Få mere at vide
BD HiCK-3 humane cytokinpositive kontrolceller
Artikelnummer. 15847988 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15847988 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15847988 Leverandør BD Leverandørnr. 555063
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
  • Denne suspension indeholder humane intracellulære CytoKine-3 (HiCK-3) positive kontrolceller
  • HiCK-3 frosne cellesuspension indeholder fikserede, ikke-permeabiliserede humane lymfoide celler
  • Suspensionen indbefatter celler, der udtrykker påviselige niveauer af intracellulær IL-1α IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70 og TNF som bestemt ved immunofluorescerende intracellulær cytokinfarvning og flowcytometri
  • HiCK-3-celler indeholder en målbar andel af cytokiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 x 106 celler/ml
Til brug med (applikation) Intracellulær farvning (flowcytometri)
Mængde 1 mL