Få mere at vide
IL-12 (p40/p70) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: C8.6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 565023
Produktkode 15854029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 DKK
    3119.05 DKK / Hver
    Spare 50.95 DKK
    1% Off
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The C8.6 antibody reacts with human IL-12 p40 monomers, homodimers, and p70 heterodimers, but not p35 subunits. The immunogen used to generate the C8.6 hybridoma was the purified p40 subunit of human IL-12. The C8.6 antibody is a neutralizing antibody and has been reported to strongly inhibit three different biological activities of IL-12 (i.e., IFN- γinduction), mitogenic effects on PHA blasts, and enhancement of NK cell-mediated cytotoxicity. C8.6 has been shown to immunoprecipitate IL-23.
The antibody was conjugated to BD Horizon BV421 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max at 421-nm, BD Horizon BV421 can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50-nm filter). BD Horizon BV421 conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IL-12 (p40/p70)
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
Purified p40 Subunit of Human IL-12
100 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
C8.6
IL12B; IL-12B; IL12p40; IL-12-40; CLMF; CLMF2; NKSF; NKSF2
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.