Få mere at vide
anti-IgM, κ, FITC, Clone: G155-228, BD
Artikelnummer. 15828288
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15828288 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15828288 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 555583
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The G155-228 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP), a hapten not expressed on non-human primate cells or non-human primate cell lines. In the absence of specific binding, this immunoglobulin may bind non-specifically to Fc receptors.
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Flow Cytometry
Klon G155-228
Konjugeret FITC
Værtsarter Mus
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 100 prøver
Indhold og opbevaring Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgM κ