Få mere at vide
anti-IgM, Brilliant Violet 786, Clone: R6-60.2, BD
Beskrivelse
Host Species: Rat
Clone: R6-60.2
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | IgM |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | R6-60.2 |
| Koncentration | 0.2mg/mL |
| Konjugeret | Brilliant Violet 786 |
| Værtsarter | Rat |
| Oprensningsmetode | Affinity Purified |
| Mængde | 50 μg |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Mouse |
| Vis mere |