Få mere at vide
anti-IgG2a, PerCP, Clone: X39, BD
Artikelnummer. 15876148
Skift visning
Mængde:
100μ g
Artikelnummer. Mængde
15876148 100μ g
1 options
Artikelnummer. 15876148 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 349054
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Tekniske data
Antigen IgG2a
Klassifikation Monoclonal
Klon X39
Konjugeret PerCP
Værtsarter Mus
Mængde 100μ g
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primær eller sekundær Primary
Isotype IgG2a