Få mere at vide
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Artikelnummer. 15855888
Skift visning
Mængde:
25μ g
Artikelnummer. Mængde
15855888 25μ g
1 options
Artikelnummer. 15855888 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 340459
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Flow Cytometry
Klon X39
Konjugeret PE
Værtsarter Mus
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 25μ g
Primær eller sekundær Isotype Control (Primary)
Indhold og opbevaring Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ