Få mere at vide
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Artikelnummer. 15866148
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15866148 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15866148 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 349053
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Flow Cytometry
Klon X39
Konjugeret PE
Værtsarter Mus
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 100 prøver
Primær eller sekundær Isotype Control (Primary)
Målarter ADN
Indhold og opbevaring Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ