Få mere at vide
anti-IgG2a, APC, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 15865888
Skift visning
Mængde:
100μ g
Artikelnummer. Mængde
15865888 100μ g
1 options
Artikelnummer. 15865888 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 340473
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Control, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG2a
Klassifikation Monoclonal
Klon X39
Konjugeret APC
Værtsarter Mus
Mængde 100μ g
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primær eller sekundær Primary
Isotype IgG2a