Få mere at vide
anti-IgG1 , V450, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 15856299
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15856299 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15856299 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 642268
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flowcytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon X40
Konjugeret Violet Fluor 450 (V450)
Værtsarter Mus
Mængde 100 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Primær eller sekundær Primary