Få mere at vide
anti-IgG1, AmCyan, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 15845838
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
15845838 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 15845838 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 339185
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Host Species: Mouse
Clone: X40
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Control, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Flow Cytometry
Koncentration 100μg/mL
Konjugeret AmCyan
Formulering Phosphate buffered saline with BSA and 0.1% sodium azide.
Værtsarter Mus
Immunogen Keyhole limpet hemocyanin (KLH)
Mængde 100 prøver
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Isotype Control (Primary)
Indhold og opbevaring Store vials at 2°C-8°C. Conjugated forms should not be frozen. Protect from exposure to light. Each reagent is stable until the expiration date shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG1 κ