Få mere at vide
anti-IgE κ, Mouse , Clone: C48-2, BD
Artikelnummer. 15818838
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15818838 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15818838 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 557080
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The C48-2 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP).
Host Species: Mouse
Clone: C48-2
Isotype: IgE, κImmunogen: TNP-keyhole limpet hemocyanin
ELISA, Isotype Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer ELISA
Klon C48-2
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugeret Ukonjugeret
Værtsarter Mus
Immunogen TNP-keyhole limpet hemocyanin
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mg
Indhold og opbevaring Undiluted at 4°C
Isotype IgE κ