missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IFNE, Human, IP-WB Antibody Pair (PW2), Abnova™

Artikelnummer. 16123924
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16123924 1 Set 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16123924 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00338376PW2.1Set

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-IFNE (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-IFNE (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Tekniske data

Antigen IFNE
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gene IFNE
Gene Alias IFN-E/IFNE1/IFNT1/MGC119018/MGC119020/PRO655
Gensymboler IFNE
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 338376
Inkluderer Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-IFNE (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-IFNE (50 ul)
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.