Få mere at vide
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 10547065 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10547065 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10547065 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. NA9331ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 DKK
    5246.00 DKK / 1ml
    Spare 359.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Sheep
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG