Få mere at vide
BD Biosciences™ Anti-menneskelig kontrolγ1 FITC/γ1 PE/CD45 PerCP med BD Trucount™ Rør (RUO/GMP)
Artikelnummer. 15865818
Mængde:
50 prøver
Artikelnummer. 15865818
Brand: BD Biosciences™ 337079
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trefarvet direkte immunfluorescensreagens, der anvendes som en isotype (negativ) kontrol til flowcytometrisk immunfænotypning af erytrocytlyseret fuldblod med BD Tritest reagenser på BD familie af flowcytometre.
  • Klon 2D1 X40 X40 (RUO (GMP ))
  • BD Tritest™ Kontrollere,γ1 fluorescein isothiocyanat (FITC)/γ1 phycoerythrin (PE)/CD45 peridinin chlorophyll (PerCP), er et tre-farvet direkte immunofluorescensreagens, der anvendes som en isotype (negativ) kontrol til flowcytometrisk immunfænotyping af erytrocytlyseret fuldblod med BD Tritest reagenser på BD familie af flowcytometre.
  • De BD Tritest-kontrol bruges til at bestemme den ufarvede lymfocytpopulation på en fluorescens 1 (FL1) vs fluorescens 2 (FL2) skærm og til at bestemme eventuel ikke-antigenspecifik antistofbinding (uspecifik farvning), især den, der er forårsaget af Fc-receptorer.
  • BD Tritest Control er til in vitro diagnostisk brug med BD in vitro diagnostisk BD Tritest reagenser.
  • Indhold:
  • Specificitet: CD45, Klon: 2D1, Format: PerCP, Isotype: IgG 1 / K
  • Klon: X40, Format: FITC, Isotype: IgG 1 / K,
  • Klon: X40, Format: PE, Isotype: IgG 1 / K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar reagenset ved 2 C–°8 C °for at bevare stabiliteten. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Frys ikke reagenset eller udsæt det for direkte lys under opbevaring eller under inkubation med celler. Hold reagenshætteglasset tørt. Brug ikke reagenset, hvis du observerer ændringer i udseendet. Udfældning eller misfarvning indikerer ustabilitet eller forringelse.
Inkluderer Trucount Rør
Antal prøver 50 prøver
Mængde 50 prøver
Regulatorisk status RUO (GMP )
Produkttype Immunfluorescensflowcytometritestreagenser