Få mere at vide
anti-GSK3B, IKBKG Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
GSK3B rabbit purified polyclonal antibody (20μg); IKBKG mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the GSK3B protein, and the other against the IKBKG protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | GSK3B |
| Applikationer | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gene | GSK3B |
| Gensymboler | GSK3B |
| Værtsarter | Mouse, Rabbit |
| Mængde | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primær eller sekundær | Primary |
| Vis mere |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.