Få mere at vide
Nitritex™ Anti-tåge spray
:
Mængde: 60 ml
Beskrivelse
- Reduces fogging
- Airless pump action spray
- Non-hazardous
- Colorless
- Gamma-irradiated
- Alcohol free
- Quick and easy application
- Suitable for all BioClean autoclavable goggles
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications |
| Produkttype | Anti-fog spray |
| Til brug med (udstyr) | Goggles |
| Til brug med (applikation) | Anti-fogging applications |
| Mængde | 60 mL |