Beskrivelse
- Giver beskyttelse mod væskesprøjt og støv
- Indirekte ventilationsdesign og anti-dugbelægning for at hjælpe med at reducere linsedugning
- Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
- Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ventilationsdetaljer | Indirekte udluftet |
| Linse materiale | Polycarbonat |