missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ENO1, Human, Matched Antibody Pair (AP52), Abnova™

Artikelnummer. 16102004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16102004 1 Set 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16102004 Leverandør Abnova Leverandørnr. H00002023AP52.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Capture antibody: mouse monoclonal anti-ENO1, IgG1 Kappa (100μg) , Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-ENO1 (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Tekniske data

Antigen ENO1
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human ENO1.
Gene ENO1
Gene Alias ENO1L1/MBP-1/MPB1/NNE/PPH
Gensymboler ENO1
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2023
Inkluderer Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-ENO1, IgG1 Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-ENO1 (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.