Få mere at vide
anti-EGFR, PIK3R3 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16161214
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 Set
Produktkod. Mængde
16161214 1 Set
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16161214 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0245.1Set
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
EGFR rabbit purified polyclonal antibody (20μg); PIK3R3 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the EGFR protein, and the other against the PIK3R3 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifikationer
Antigen EGFR
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene EGFR
Gene Alias ERBB/ERBB1/HER1/PIG61/mENA
Gensymboler EGFR
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1956/8503
Inkluderer Antibody pair set content: 1. EGFR rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. PIK3R3 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype EGFR & PIK3R3 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.