missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anti-Dechlorane plus, TRC

Artikelnummer. 30362859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362859 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22663550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dechlorane Plus Anti
CAS 135821-74-8
Molekylær formel C18 H12 Cl12
Mængde 50 mg
Synonym anti-Dechlorane A, 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, (1α,4α,4aβ,6aα,7β,10β,10aα,12aβ)- (9CI), rel-(1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, anti-DP, anti-Dechlorane plus, anti-Dodecachloropentacyclooctadecadiene, 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, (1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-rel-
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl12/c19-9-10(20)15(25)7-3-4-8-6(2-1-5(7)13(9,23)17(15,27)28)14(24)11(21)12(22)16(8,26)18(14,29)30/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,13?,14?,15?,16?
SMIL ClC1=C(Cl)C2(Cl)[C@H]3CC[C@H]4[C@@H](CC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl)C5(Cl)C(=C(Cl)C4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn (1R,2R,5R,6R,9S,10S,13S,14S)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene
Molekylvægt (g/mol) 653.72
Formel vægt 647.72
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.