Få mere at vide
Gibco™ Anti-klumpningsmiddel
Artikelnummer. p-7075633
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. 11574536
Brand: Gibco™ 0010057AE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anti-klumpningsmiddel
GIBCO™ Anti-klumpningsmiddel er et koncentreret flydende reagens, der reducerer celleklumpning for at hjælpe med at opnå højere levedygtige celletætheder i suspensionskultur. Anti-klumpningsmiddel er en blid, animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, enzymer, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning.
  • Reduceret celleklumpning i suspensionskultur
  • Højere levedygtige celletætheder
  • Animalsk oprindelse fri (AOF) og kemisk definerede komponenter
  • Praktisk emballage med en større størrelse nu tilgængelig
  • Tilpasning tilgængelig for at konfigurere pakning
    og levering Enkel og blid celledissociering
    “ klumper sig” Cellelinjer tilpasset suspensionskultur kan vende tilbage til en mere klæbende eller aggregeret tilstand. Når dette sker, kan dyrkningstilstanden forbedres væsentligt ved at tilføje et skånsomt reagens for at reducere sammenklumpning og adhæsion i stedet for de barske enzymer, der ofte findes i celledissociationsprodukter. Anti-klumpningsmiddel er en enkel, blid, koncentreret opløsning, som, når den tilsættes til dyrkningsmediet (normalt titreret mellem en 1:100 og 1:1000 fortynding), kan reducere celleklumpning betydeligt.
    Reduceret sammenklumpning, øget levedygtighed, forbedret proteinekspression Reduceret
    celleklumpning opnået ved brug af anti-klumpningsmiddel er illustreret nedenfor (fig. 1). Se også data, der viser forbedret levedygtig celletæthed (fig. 2). Højere levedygtig celletæthed bidrager til stabilisering af dyrkningsbetingelser for bedre proteinudbytte.
    Til egentlig celledissociation anbefaler vi vores animalske oprindelsesfri TrypLE™ produkter .
    Brug anti-klumpningsmiddel efter transfektion
    Anti-klumpningsmiddel anbefales ikke under alle suspensionscellekulturforhold. For eksempel, når du opretter en cellelinje ved hjælp af lipid-kationisk transfektion, kan Anti-Clumping Agent forstyrre transfektionsprocessen, så i dette tilfælde anbefaler vi, at Anti-Clumping Agent bruges efter transfektion.
    Animalsk oprindelse frie og kemisk definerede komponenter
    Fordi anti-klumpningsmiddel er fremstillet med kun animalsk oprindelse frie og kemisk definerede komponenter, kan du være sikker på, at risikoen for at tilføje utilsigtede midler til dit dyrkningssystem er minimeret. At undgå tilsætningsstoffer i dit system, som ikke er veldefinerede, kan føre til mere robuste resultater fra batch til batch.
    Praktisk og tilpasselig emballage
    Ud over denne 20 ml størrelse er Anti-klumpningsmiddel også tilgængelig i en mere økonomisk og praktisk 100 ml flaske. For endnu større emballage kan du tilpasse dette produkt ved at klikke på linket ''Tilpas dette produkt'' under knappen ''Tilføj til kurv'' ovenfor eller ved at kontakte os på CustomMedia@lifetech.com .
    Yderligere oplysninger og support
    Læs venligst nedenstående manualer og protokoller for yderligere oplysninger om vellykket brug af dette produkt. Ret eventuelle ubesvarede spørgsmål til vores tekniske servicegruppe .
    Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
    Cellelinje CHO, insektceller, 293 (HEK)
    Celletype Pattedyrceller
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form Væske
    Produkttype Anti-klumpningsreagens
    Format Flaske(r)
    pH 6 til 8
    Produktlinje Gibco
    Mængde 20 ml
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Kilde Fri for animalsk oprindelse