Få mere at vide
BD anti-CD45RO Magnetic Particles - DM IMag-DM, Clone: UCHL1
Artikelnummer. 15849148
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
15849148 5 mL
1 options
Artikelnummer. 15849148 Leverandør BD Leverandørnr. 557986
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cell Separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store undiluted at 4°C.
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Cell separation