Få mere at vide
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
Beskrivelse
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | CD1a |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | HI149 |
| Konjugeret | Brilliant Violet 421 |
| Værtsarter | Mouse |
| Oprensningsmetode | Affinity Purified |
| Mængde | 25 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primær eller sekundær | Primary |
| Målarter | Human |