Få mere at vide
anti-CD19, CD82 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16022458
Skift visning
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16022458 1 Set 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16022458 Leverandør Abnova Leverandørnr. DI0083.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5635.85 DKK / 1 sæt
    Spare 234.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
CD19 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CD82 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CD19 protein, and the other against the CD82 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Antigen CD19
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene CD19
Gene Alias B4/MGC12802
Gensymboler CD19
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 930/3732
Inkluderer Antibody pair set content: 1. CD19 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CD82 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype CD19 & CD82 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.