Få mere at vide
anti-CD19, CD82 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
CD19 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CD82 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CD19 protein, and the other against the CD82 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD19 |
| Applikationer | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Gene | CD19 |
| Gene Alias | B4/MGC12802 |
| Gensymboler | CD19 |
| Værtsarter | Mouse, Rabbit |
| Mængde | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.