Få mere at vide
CD14 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: MφP9, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 561709
Produktkode 15841259
  • 1010.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beschreibung
Beschreibung
Reacts with a 53-55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. This antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Monoclonal
APC-Cyanine7
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2b κ
Flow Cytometry
MφP9
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human Monocytes
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt