Få mere at vide
BD anti-CD11b magnetiske partikler - DM IMag-DM, klon: M1/70
Artikelnummer. 15889158
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
15889158 10 mL
1 options
Artikelnummer. 15889158 Leverandør BD Leverandørnr. 558013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celleadskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C.
Mængde 10 mL
Til brug med (applikation) Celleadskillelse