Få mere at vide
anti-CASP3, CTNNB1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16161124
Skift visning
Mængde:
1 Set
Artikelnummer. Mængde
16161124 1 Set
1 options
Product Code. 16161124 Supplier Abnova Supplier No. DI0116.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5635.85 DKK / 1 sæt
    Spare 234.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
CASP3 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CTNNB1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CASP3 protein, and the other against the CTNNB1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Antigen CASP3
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene CASP3
Gene Alias CPP32/CPP32B/SCA-1
Gensymboler CASP3
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 836/1499
Inkluderer Antibody pair set content: 1. CASP3 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CTNNB1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype CASP3 & CTNNB1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.