Få mere at vide
Chemsplash Antibakterielle og fødevaresikre servietter
Artikelnummer. 30058161
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25 x 25 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30058161 25 x 25 cm
1 options
Artikelnummer. 30058161 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 DKK
    183.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.96 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Fødevaresikre overfladeservietter, testet med EN14476 (Virucidal aktivitet).
Fødevaresikker overfladeklud
  • Anti-bakteriel, anti-svampe
  • Dræber kuverterede vira, inklusive Coronavirus, E.Coli, MRSA og mere
  • PCS-nummer: 101013
  • Viske Størrelse: 20 x 25 cm
Beskrivelse: Food Safe Surface Wipe er designet til at give effektiv rengøring og desinficering af fødevaresikre overflader. Testet i henhold til EN14476 (Virucid aktivitet), EN 1650:2019 (gærdræbende og svampedræbende aktivitet) og EN 1276 (bakteriedræbende aktivitet af kemiske desinfektionsmidler), er disse servietter bevist at dræbe en lang række skadelige patogener, herunder indkapslede vira som Coronavirus, E.Coli og mere. De tilbyder en bekvem, pålidelig løsning til opretholdelse af hygiejniske miljøer i madlavningsområder.
Tekniske data
Produkttype Antibakteriel serviet
Længde (engelsk) 25 cm
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (engelsk) 20 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 25 x 25 cm
Til brug med (applikation) Overflade aftørring
Ply 1-ply