Få mere at vide
BD anti-Allophycocyanin (APC) magnetiske partikler - DM IMag-DM, klon: E30-221
Artikelnummer. 15869118
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
15869118 5 mL
1 options
Artikelnummer. 15869118 Leverandør BD Leverandørnr. 557932
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Celleadskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C.
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Celleadskillelse