Få mere at vide
anti-AKT1, CDKN1A Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16141104
Skift visning
Mængde:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
16141104 1 Set 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16141104 Leverandør Abnova Leverandørnr. DI0088.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5635.85 DKK / 1 sæt
    Spare 234.15 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beinhaltet
AKT1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CDKN1A mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the AKT1 protein, and the other against the CDKN1A protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Antigen AKT1
Applikationer In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Gene AKT1
Gene Alias AKT/MGC99656/PKB/PKB-ALPHA/PRKBA/RAC/RAC-ALPHA
Gensymboler AKT1
Værtsarter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 207/1026
Inkluderer Antibody pair set content: 1. AKT1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CDKN1A mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttype AKT1 & CDKN1A Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.