Få mere at vide
anti-Actin, Clone: C4, MP Biomedicals
Brand:  MP Biomedicals 08691001
Produktkode 11489335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 DKK
    3021.69 DKK / 0.10ml
    Save 413.31 DKK
    12% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Host Species: Mouse
Clone: C4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Actin
C4
Mouse
Primary
Liquid
Monoclonal
Unconjugated
0.1 mL
Human
IgG1