missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anthrose, TRC

Artikelnummer. 30338017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338017 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6797501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anthrose
CAS 769959-88-8
Molekylær formel C12 H23 N O6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H23NO6/c1-6-8(13-7(14)5-12(2,3)17)9(15)10(18-4)11(16)19-6/h6,8-11,15-17H,5H2,1-4H3,(H,13,14)/t6-,8-,9+,10-,11-/m1/s1
SMIL CO[C@H]1[C@H](O)O[C@H](C)[C@@H](NC(=O)CC(C)(C)O)[C@@H]1O
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4,6-dihydroxy-5-methoxy-2-methyloxan-3-yl]-3-hydroxy-3-methylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 277.31
Formel vægt 277.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.