Få mere at vide
Anthrone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898540
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898540 25 g
15808550 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898540 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8014610025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-44-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Tekniske data
Smeltepunkt 151°C to 156°C
MDL nummer MFCD00001187
Mængde 25 g
Synonym Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene, Anthrone